Learn More
Ácido 4-(9-carbazolil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 10565612 |
| Nombre IUPAC | [4-(9H-carbazol-9-yl)phenyl]boronic acid |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.13 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo |