Learn More
Dihidrato de 4-(7-Cloro-4-quinolinilamino)-2-(dietilaminometil)fenol dicloruro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042913
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425805 5 g 5 g
15435805 25 g 25 g
15445805 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64326.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6398-98-7 | C20H28Cl3N3O3 | 464.812 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Un derivado de quinoleína antipalúdica que actúa como inhibidor de la histamina N-metiltransferasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6398-98-7
Fórmula molecular C20H28Cl3N3O3
Peso molecular (g/mol) 464.812
Número MDL MFCD00078857
Clave InChI YVNAYSHNIILOJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amodiaquin dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hcl, amodiaquine hydrochloride, amodiaquine dihydrochloride dihydrate, unii-k6pw2s574l, 4-7-chloroquinolin-4-yl amino-2-diethylamino methyl phenol dihydrochloride dihydrate, amodiaquine hydrochloride usp, cam-aq 1
PubChem CID 64646
ChEBI CHEBI:50652
Nombre IUPAC 4-[(7-cloroquinolin-4-il)amino]-2-(dietilaminometil)fenol; dihidrato; diclorhidrato
SMILES CCN(CC)CC1=C(C=CC(=C1)NC2=C3C=CC(=CC3=NC=C2)Cl)O.O.O.Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,572
Información de solubilidad Soluble in DMSO or methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.82 (392.33 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo amarillo