Learn More
4-(6-Metil-2-benzimidazolil)benzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449675
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15449675 250 mg 250 miligramos
15478857 1 g 1 g
15488857 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15449675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52247.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256486-22-2
Fórmula molecular C15H14N4O
Peso molecular (g/mol) 266.304
Número MDL MFCD16658868
Clave InChI SQIGGAWUCHCZKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-6-methyl-2-benzimidazolyl benzamidoxime, afqxausvhhhsmn-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-4-6-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide
PubChem CID 73995333
Nombre IUPAC [4-(5-metil-1,3-dihidrobenzimidazol-2-ilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-nitrosometanamina
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=C3C=CC(=C(N)N=O)C=C3)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.3
Porcentaje de pureza 97%