Learn More
Hidrato de 4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2701053
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10334392 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10772873 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Artikelnummer. 10334392
Marke: Thermo Scientific Maybridge RF02292DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 175278-59-8
Fórmula molecular C5H10N4O
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00663061
Clave InChI CZKUOCRCKNMNTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-, hydrate 1:1, 2-amino-4,6-dimethyl-1,3,5-triazine hydrate, 4,6-dimethyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, oxamethane, 1,3,5-triazin-2-amine,4,6-dimethyl-,hydrate 1:1
PubChem CID 2782054
Nombre IUPAC 4,6-dimetil-1,3,5-triazin-2-amina; hidrato
SMILES O.CC1=NC(N)=NC(C)=N1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4,6-Dimethyl-1,3,5-triazin-2-amine hydrate
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%+
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.17
Porcentaje de pureza 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.