Learn More
4,6-Dihidroxi-2-(trifluorometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15408425
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15408425 250 mg 250 miligramos
15416187 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408425 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33364.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 672-47-9
Fórmula molecular C5H3F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 180.09
Número MDL MFCD02678234
Clave InChI AMGBKPNVGVAFEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrimidine-4,6-diol, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4,6-diol, 2-trifluoromethylpyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-trifluoromethylpyrimidine, 4 1h-pyrimidinone,6-hydroxy-2-trifluoromethyl, 4,6-dihydroxy-2-trifluoromethyl pyrimidine, 6-hydroxy-2-trifluoromethyl-3h-pyrimidin-4-one, 4-hydroxy-2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-6-one, 6-hydroxy-2-trifluoromethyl-4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-2-trifluoromethyl-1h-pyrimidin-4-one
PubChem CID 243103
Nombre IUPAC 4-hidroxi-2-(trifluorometil)-1H-pirimidin-6-ona
SMILES OC1=CC(=O)NC(=N1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,6-Dihydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Punto de fusión 254°C to 256°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.08
Porcentaje de pureza 97%