Learn More
Diclorhidrato de 4',6'-diamidino-2-fenilindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4323331 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 MG
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11916621 10 mg Frasco de vidrio 10 MG
11926621 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11916621 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202710100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28718-90-3
Fórmula molecular C16H17Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 350.25
Número MDL MFCD00012681
Clave InChI FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad (1% in water) Clear
Nombre IUPAC 2-(4-carbamimidoilfenil)-1H-indol-6-carboximidamida;diclorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Solución