Learn More
{4-[5-(Trifluorometil)pirid-2-il]fenil}metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3541212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10608534 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10612675 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10608534 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53013CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-74-7
Fórmula molecular C13H11F3N2
Peso molecular (g/mol) 252.24
Número MDL MFCD09817478
Clave InChI XQAJYHFQYZEWSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzylamine, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl phenyl methylamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methylamine, 1-4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl phenyl methanamine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl phenyl methylamine, 2-4-aminomethyl phenyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 24229534
Nombre IUPAC [4-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material {4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]phenyl}methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.24
Porcentaje de pureza 97%