missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4-(5-oxo-3-pirazolidinil)bencenoborónico, 96 %

Código de producto. p-7035232
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15420246 250 mg 250 miligramos
15489707 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15420246

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52946.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 874290-64-9
Fórmula molecular C9H11BN2O3
Peso molecular (g/mol) 206.008
Número MDL MFCD08235074
Clave InChI INZPXASHKGKJCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-oxopyrazolidin-3-yl phenylboronic acid, 4-5-oxopyrazolidin-3-yl phenyl boronic acid, 4-5-oxopyrazolidin-3-yl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-5-oxo-3-pyrazolidinyl phenyl, acmc-209qn2, 4-5-oxopyrazolidin-3-yl phenyl boronicacid, 4-5-oxo-3-pyrazolidinyl phenyl boronic acid, 4-5-oxidanylidenepyrazolidin-3-yl phenyl boronic acid
PubChem CID 44119849
Nombre IUPAC ácido [4-(5-oxopirazolidin-3-il)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2CC(=O)NN2)(O)O

Tekniske data

Nombre del producto químico o material 4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.01
Porcentaje de pureza 96%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.