Learn More
Ácido 4-(5-oxo-3-pirazolidinil)bencenoborónico, 96 %
Código de producto. 15489707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489707 1 g 1 g
15420246 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15489707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52946.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874290-64-9
Fórmula molecular C9H11BN2O3
Peso molecular (g/mol) 206.008
Número MDL MFCD08235074
Clave InChI INZPXASHKGKJCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-oxopyrazolidin-3-yl phenylboronic acid, 4-5-oxopyrazolidin-3-yl phenyl boronic acid, 4-5-oxopyrazolidin-3-yl benzeneboronic acid, boronic acid,b-4-5-oxo-3-pyrazolidinyl phenyl, acmc-209qn2, 4-5-oxopyrazolidin-3-yl phenyl boronicacid, 4-5-oxo-3-pyrazolidinyl phenyl boronic acid, 4-5-oxidanylidenepyrazolidin-3-yl phenyl boronic acid
PubChem CID 44119849
Nombre IUPAC ácido [4-(5-oxopirazolidin-3-il)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2CC(=O)NN2)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(5-Oxo-3-pyrazolidinyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.01
Porcentaje de pureza 96%