Learn More
4,5-Difenil-1,2,3-tiadiazol, 97 %
Código de producto. 11436207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436207 1 g 1 g
11446207 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436207 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25140.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5393-99-7
Fórmula molecular C14H10N2S
Peso molecular (g/mol) 238.31
Número MDL MFCD00082687
Clave InChI QVGVWLHVMVQIQI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-diphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4,5-diphenyl-1,2,3 thiadiazole, diphenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4,5-diphenyl, 4,2,3-thiadiazole, acmc-1aqjk, maybridge1_007621, 4,5-diphenyl-1,2,3-thiadiazol, 1,3-thiadiazole, 4,5-diphenyl, 4,5-di-phenyl-1,2,3-thiadiazole
PubChem CID 220169
Nombre IUPAC 4,5-difeniltiadiazol
SMILES S1N=NC(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Diphenyl-1,2,3-thiadiazole
Punto de fusión 92°C to 94°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.31
Porcentaje de pureza 97%