Learn More
Cloroformato de 4,5-dimetoxi-2-nitrobencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15468999 1 g 1 g
15478999 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15468999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14167.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 42855-00-5 | C10H10ClNO6 | 275.641 g/mol
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate is used as a reagent for protection of amines, for use in N-protection of bases in nucleotide synthesis, photochemical protecting groups in organic synthesis. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroformato de 4,5-dimetoxi-2-nitrobencilo se utiliza como reactivo para la protección de aminas, para el uso en N-protección de bases en la síntesis de nucleótidos, grupos protectores fotoquímicos en la síntesis orgánica. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y acetona. Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, luz, agua/humedad, calor y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42855-00-5
Fórmula molecular C10H10ClNO6
Peso molecular (g/mol) 275.641
Número MDL MFCD00143507
Clave InChI RWWPKIOWBQFXEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate, nvoc-cl, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate, 6-nitroveratryl chloroformate, nitroveratryl oxy chlorocarbamate, 6-nitroveratryloxycarbonyl chloride, carbonochloridic acid, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl chloroformate, 4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl methyl carbonochloridate, nvoc chloride
PubChem CID 3084878
Nombre IUPAC carbonoclorhidrato de (4,5-dimetoxi-2-nitrofenil)metilo
SMILES COC1=C(C=C(C(=C1)COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-])OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Punto de fusión ∽120°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 2389168
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol,acetone. Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.64
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate