Learn More
4,5-Bis(hidroximetil)-1-tritilimidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15470269 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15470269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63533.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Bis(hydroxymethyl)-1-tritylimidazole
CAS 77134-74-8
Fórmula molecular C24H22N2O2
Número MDL MFCD03844709
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-hydroxymethyl-1-trityl-1h-imidazol-5-yl methanol, 1-trityl-1h-imidazole-4,5-diyl dimethanol, 1-triphenylmethyl-1h-imidazole-4,5-diyl dimethanol, 5-hydroxymethyl-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl methanol
Clave InChI QJIJNGQOZQUGPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=C(CO)N(C=N1)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC [5-(hidroximetil)-1-tritilimidazol-4-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 370.45
PubChem CID 12915934
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido