Learn More
4',5,7-Trihidroxiflavanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312287 2 g 2 g
11322287 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09834.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67604-48-2 | C15H12O5 | 272.256 g/mol
(±)-Naringenin is an antioxidant flavonoid. It has anti-inflammatory and antitumor properties. (±)-Naringenin induces apoptosis. It stimulates DNA repair following oxidative damage. (±)-Naringenin inhibits the activity of PI 3-kinase (PI(3)K).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (±)-naringenina es un flavonoide antioxidante. Tiene propiedades antiinflamatorias y antitumorales. La (±)-naringenina induce la apoptosis. Estimula la reparación del ADN después del daño oxidativo. La (±)-naringinina inhibe la actividad de PI 3-cinasa (PI(3)K).
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml), DMSO, metanol e hidróxido de amonio (50 mg/ml). Insoluble en agua (casi)
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67604-48-2
Fórmula molecular C15H12O5
Peso molecular (g/mol) 272.256
Número MDL MFCD00006844
Clave InChI FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurol
PubChem CID 932
ChEBI CHEBI:50202
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-2,3-dihidrocromos-4-ona
SMILES C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Punto de fusión 248°C to 251°C
Cantidad 2 g
Índice Merck 14,6424
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),DMSO,methanol,and ammonium hydroxide (50mg/ml). Insoluble in water (almost)
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.26
Porcentaje de pureza 97%