Learn More
4,4'-Tiodifenol, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044058
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11346886
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04308.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2664-63-3 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2664-63-3
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Número MDL MFCD00002349
Clave InChI VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-thiodiphenol, bis 4-hydroxyphenyl sulfide, thiobisphenol, 4,4'-thiobis-phenol, phenol, 4,4'-thiobis, 4,4'-thiobisphenol, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfide, bis 4-oxyphenyl sulfide, p,p'-dihydroxydiphenyl sulfide, 4,4'-dioxydiphenyl sulfide
PubChem CID 17570
ChEBI CHEBI:38957
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)sulfanilfenol
SMILES OC1=CC=C(SC2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Thiodiphenol
Punto de fusión 151°C to 155°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 2050739
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.27
Porcentaje de pureza ≥98%