Learn More
4-(4-Piridilmetil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10059191
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10059191 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10344702 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10615145 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
3 options
Código de producto. 10059191
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB01214DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 27692-74-6
Fórmula molecular C12H12N2
Peso molecular (g/mol) 184.242
Número MDL MFCD00053060
Clave InChI WZXYYQHVDJMIFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-pyridylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-pyridinylmethyl, 4-4-pyridinylmethyl aniline, 4-pyridin-4-yl methyl aniline, 4-pyridin-4-ylmethyl phenyl amine, 4-4-pyridylmethyl phenylamine, 4-p-aminobenzylpyridine, enamine_005904
PubChem CID 307158
Nombre IUPAC 4-(piridin-4-ilmetil)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=NC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Pyridylmethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.24
Porcentaje de pureza 97%
Grado Técnico