missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol de ácido 4-(4-fenil-1-piperazinilmetil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7034273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15499445 1 g 1 g
15409455 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15499445

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51943.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2055752-24-2
Fórmula molecular C23H31BN2O2
Peso molecular (g/mol) 378.32
Número MDL MFCD16294546
Clave InChI YIEPQKWTXHUCQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-phenyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb245, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl piperazine
PubChem CID 71306535
Nombre IUPAC 1-fenil-4-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]piperazina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C2=CC=CC=C2)C=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.32
Porcentaje de pureza 95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.