Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(4-fenil-1-piperazinilmetil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15499445 1 g 1 g
15409455 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15499445
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H51943.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2055752-24-2
Fórmula molecular C23H31BN2O2
Peso molecular (g/mol) 378.32
Número MDL MFCD16294546
Clave InChI YIEPQKWTXHUCQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-phenyl-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine, amtb245, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine, 1-phenyl-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl piperazine
PubChem CID 71306535
Nombre IUPAC 1-fenil-4-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]piperazina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CN2CCN(CC2)C2=CC=CC=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Phenyl-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.32
Porcentaje de pureza 95%