Learn More
Ácido 4-(4-nitrofenoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15415557 1 g 1 g
15425557 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15415557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32794.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16309-45-8
Fórmula molecular C13H9NO5
Peso molecular (g/mol) 259.22
Número MDL MFCD00429494
Clave InChI XTVBFFGZCMYUJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-nitrophenoxy benzoic acid, 4-4-nitro-phenoxy-benzoic acid, benzoic acid,4-4-nitrophenoxy, acmc-20amvl, cambridge id 5127965, benzoic acid, 4-4-nitrophenoxy
PubChem CID 292066
Nombre IUPAC ácido 4-(4-nitrofenoxi)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Nitrophenoxy)benzoic acid
Punto de fusión 238°C to 242°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.22
Porcentaje de pureza 97%