Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(4-metil-1-piperazinilcarbonilo)benceborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15450566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15450566 250 mg 250 miligramos
15440566 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15450566
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53296.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-43-5
Fórmula molecular C12H19BClN3O3
Peso molecular (g/mol) 299.56
Número MDL MFCD09027217
Clave InChI DPTCRDJSYQTDGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methylpiperazin-1-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, c12h17bn2o3.clh, n-4-methylpiperazinyl 4-boronobenzamide hcl, n4-methylpiperazinyl 4-boronobenzamide hydrochloride, 4-4-methylpiperazin-1-yl carbamoyl-phenyl boronic acid hydrochloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methyl-1-piperazinylcarbonyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión 187°C to 189°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.55
Porcentaje de pureza 95%