Learn More
4-(4-Metoxifenil)pirimidina-2-tiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2700683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
10573202 1 g 1 g
10130832 10 g 10 g
10071724 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 10573202
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM04163DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175202-77-4
Fórmula molecular C11H10N2OS
Peso molecular (g/mol) 218.274
Número MDL MFCD00085109
Clave InChI KSXDNCUHISGCTF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-methoxyphenyl-3h-pyrimidine-2-thione, maybridge1_004759, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-methoxy-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-methoxyphenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinyl hydrosulfide
PubChem CID 2736768
Nombre IUPAC 6-(4-metoxifenilo)-1H-pirimidina-2-tiona
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC(=S)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.28
Porcentaje de pureza 95%