Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropilideno)anhídrido diftalico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046742
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11322907 5 g 5 g
11332907 25 g 25 g
11342907 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11322907
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16150.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1107-00-2 | C19H6F6O6 | 444.241 g/mol
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride is involved in the synthesis of polyamides derived from terphenylenes, which is used for gas separation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anhídrido diftalico 4,4′-(hexafluoroisopropilideno) participa en la síntesis de poliamidas derivadas de terfenilenos, que se utiliza para la separación de gases.
Solubilidad
Miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1107-00-2
Fórmula molecular C19H6F6O6
Peso molecular (g/mol) 444.241
Número MDL MFCD00039143
Clave InChI QHHKLPCQTTWFSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalic anhydride, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphthalicanhydride, 5,5'-perfluoropropane-2,2-diyl bis isobenzofuran-1,3-dione, 2,2-bis 3,4-anhydrodicarboxyphenyl hexafluoropropane, 4,4'-hexafluoroisopropylidene bis phthalic anhydride, 6fda, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, 2,2-bis 3,4-dicarboxyphenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane dianhydride, 5-2-1,3-dioxo-2-benzofuran-5-yl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl-2-benzofuran-1,3-dione, 2,2'-bis-3,4-dicarboxyphenyl hexafluoropropane dianhydride
PubChem CID 70677
Nombre IUPAC 5-[2-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-il)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-il]-2-benzofurano-1,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Punto de fusión 244°C to 247°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7057916
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.25
Porcentaje de pureza 99%