Learn More
4,4″-Dinitro-p-terfenilo, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459557 5 g 5 g
11469557 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11459557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22059.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3282-11-9
Número MDL MFCD00051743
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4''-Dinitro-p-terphenyl
Punto de fusión 276°C to 280°C
Fórmula molecular C8H7NOS
Cantidad 5 g
Beilstein 2160043
Sinónimo 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Clave InChI QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC=C1N=C=S
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.31
Porcentaje de pureza ≥98%