Learn More
4,4-Dimetilciclohexan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3881189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10600245 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10547473 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
2 options
Código de producto. 10600245
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTBG00026DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 932-01-4
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.22
Número MDL MFCD00101954
Clave InChI VUQOIZPFYIVUKD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136735
Nombre IUPAC 4,4-dimetilciclohexano-1-ol
SMILES CC1(C)CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4-Dimethylcyclohexan-1-ol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,4-dimethylcyclohexanol, cyclohexanol, 4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-cyclohexanol, cyclohexanol,4,4-dimethyl, 4,4-dimethyl-1-cyclohexanol, 4,4-dimethyl cyclohexan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 95%