Learn More
4,4-Dimetil-2-oxazolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11480543 5 g 5 g
11490543 25 g 25 g
11400553 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11480543
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12670.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30093-99-3 | C5H9NO | 99.13 g/mol
4,4-Dimethyl-2-oxazoline is used in the fictionalization of a non-activated carbon-hydrogen bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4,4-Dimetil-2-oxazolina se utiliza en la ficcionalización de un enlace carbono-hidrógeno no activado.
Solubilidad
Hidroliza con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30093-99-3
Fórmula molecular C5H9NO
Peso molecular (g/mol) 99.13
Número MDL MFCD00014507
Clave InChI KOAMXHRRVFDWRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethyl-2-oxazoline, 4,4-dimethyloxazoline, 4,4-dimethyl-4,5-dihydrooxazole, oxazole, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl, 4,5-dihydro-4,4-dimethyloxazole, pubchem19647, acmc-1cjzq, koamxhrrvfdwrq-uhfffaoysa, 4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazole, 4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-5-yl
PubChem CID 121630
Nombre IUPAC 4,4-dimetil-5H-1,3-oxazol
SMILES CC1(C)COC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Densidad 0.94
Punto de ebullición 99°C to 100°C
Temperatura de inflamación 1°C (33°F)
Índice de refracción 1.419
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1209606
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4-Dimethyl-2-oxazoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4,4-Dimethyl-2-oxazoline