Learn More
4,4'-Dimetoxicalcona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7045405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11332876 10 g 10 g
11342876 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11332876
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10585.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2373-89-9 | C17H16O3 | 268.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2373-89-9
Fórmula molecular C17H16O3
Peso molecular (g/mol) 268.31
Número MDL MFCD00025815
Clave InChI HDXVSZWKIHQDES-LFYBBSHMSA-N
Sinónimo 4,4'-dimethoxychalcone, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl prop-2-en-1-one, 4,4/'-dimethoxychalcone, 2-propen-1-one, 1,3-bis 4-methoxyphenyl, e-4,4'-dimethoxychalcone, 1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one, 2e-1,3-bis 4-methoxyphenyl-2-propen-1-one
PubChem CID 5377817
Nombre IUPAC (E)-1,3-bis(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ona
SMILES COC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-Dimethoxychalcone
Punto de fusión 99°C to 103°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1622293
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.32
Porcentaje de pureza 99%