Learn More
Ácido 4-[(4-clorofenil)tio]tiofeno-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2701096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
10364382 250 mg 250 miligramos
10232192 1 g 1 g
10240445 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 10364382
Marca: Thermo Scientific Maybridge KM04905CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 149609-86-9
Fórmula molecular C11H7ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 270.745
Número MDL MFCD00052149
Clave InChI UKDSGGJQRSNTHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl thio thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl thio, 4-4-chlorophenyl sulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfanylthiophene-3-carboxylic acid, maybridge3_003733, acmc-20n5rn, 4-4-chlorophenylsulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl thio-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulphanyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778946
Nombre IUPAC ácido 4-(4-clorofenil)sulfaniltiofeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=CC=C1SC2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.76
Porcentaje de pureza 97%