Learn More
4-(4-Clorofenil)-3-tiosemicarbazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363296
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11363296 1 g 1 g
11373296 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11363296
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(4-Clorofenil)-3-tiosemicarbazida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22814-92-2
Fórmula molecular C7H8ClN3S
Peso molecular (g/mol) 201.672
Número MDL MFCD00041295
Clave InChI GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-chlorophenyl-3-thiosemicarbazide, n-4-chlorophenyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-4-chlorophenyl thiourea, 1-amino-3-4-chlorophenyl thiourea, 4-chlorophenyl amino hydrazinomethane-1-thione, acmc-20amw7, maybridge1_006895, 4-p-chlorphenylthiosemicarbazid, 4-4-chlorophenyl thiosemicarbazide, 1-azanyl-3-4-chlorophenyl thiourea
PubChem CID 706988
Nombre IUPAC 1-amino-3-(4-clorofenil)tiourea
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=S)NN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Chlorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Punto de fusión ∼180°C
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Número UN UN2811
Beilstein 1818693
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.68
Porcentaje de pureza 97%