Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(4-boc-1-piperazinilmetil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439315 1 g 1 g
15449315 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51743.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 936694-19-8 | C22H35BN2O4 | 402.342 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 936694-19-8
Fórmula molecular C22H35BN2O4
Peso molecular (g/mol) 402.342
Número MDL MFCD16294502
Clave InChI AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 53216820
Nombre IUPAC 4-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]piperazina-1-carboxilato de terc-butil
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Beilstein 18669672
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.34
Porcentaje de pureza 95%