missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 4,4'-Azobis(4-cianovalérico), 98 %, cont. Aprox. 18 % agua, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7040027
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad unitSize
15435136 25 g 25 g
15445136 100 g 100 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15435136

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59611.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 2638-94-0 | C12H16N4O4 | 280.284 g/mol

4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) is used as a free radical imitator in polymer synthesis such as polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polyvinyl alcohol and synthetic fibers. It is utilized for both heterogeneous and homogenous free-radical polymerizations, and as an initiator in reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT). It is also used as a blowing agent for plastics and elastomers.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El ácido 4,4′-Azobis(4-cianovalérico) se utiliza como imitador de los radicales libres en la síntesis de polímeros como el cloruro de polivinilo, el poliacrilonitrilo, el alcohol polivinílico y las fibras sintéticas. Se utiliza para polimerizaciones heterogéneas y homogéneas de radicales libres, y como iniciador de la polimerización por adición-fragmentación en cadena de transferencia reversible (RAFT). También se utiliza como agente espumante para plásticos y elastómeros.

Solubilidad
Soluble en agua.

Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 2638-94-0
Fórmula molecular C12H16N4O4
Peso molecular (g/mol) 280.284
Número MDL MFCD00002799
Clave InChI VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4'-azobis 4-cyanovaleric acid, azobis cyanovaleric acid, 4,4'-diazene-1,2-diyl bis 4-cyanopentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyanopentanoic acid, acva, 4,4-azobis 4-cyanovaleric acid, valeric acid, 4,4'-azobis 4-cyano, pentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyano, 4,4'-azobis 4-cyano valeric acid acva
PubChem CID 92938
Nombre IUPAC ácido 4-[(4-carboxi-2-cianobután-2-il)diazenil]-4-cianopentanoico
SMILES CC(CCC(=O)O)(C#N)N=NC(C)(CCC(=O)O)C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid)
Punto de fusión 118°C to 125°C (decomposition)
Notas del porcentaje del ensayo Contiene ≈18 % de agua
Fórmula lineal HOCOCH2CH2C(CH3)(CN)N=NC(CH3)(CN)CH2CH2COOH
Número UN UN1325
Beilstein 1729856
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.28
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), cont. ca 18% water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • SustanC & Dias y mezC & Dlas autorreaC & Dtivas Tipo C y D
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4,4'-azobis[4-cyano-pentanoic acid

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.