Learn More
4-(4-Acetamidofenil)-2-aminotiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11307459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307459 5 g 5 g
11317459 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27854.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21674-96-4
Fórmula molecular C11H11N3OS
Peso molecular (g/mol) 233.289
Número MDL MFCD00207103
Clave InChI VBBNSESFUHRMJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-acetamidophenyl-2-aminothiazole, n-4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl phenyl acetamide, n-4-2-aminothiazol-4-yl phenyl acetamide, 2-amino-4-4-acetamidophenyl thiazole, n-4-4-amino-3,5-thiazolyl phenyl ethanamide, acetamide, n-4-2-amino-4-thiazolyl phenyl, acmc-1crp6, cbmicro_030947, aminothiazolylphenylacetamide
PubChem CID 519881
Nombre IUPAC N-[4-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CSC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Acetamidophenyl)-2-aminothiazole
Punto de fusión 248°C to 252°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.29
Porcentaje de pureza 97%