Learn More
4-(3-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499770
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11499770 250 mg 250 miligramos
11409780 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11499770
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50995.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-34-7
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD08061105
Clave InChI KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 44721293
Nombre IUPAC 4-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 97%