Learn More
4-(3-Piperidiniloxi)benzamida, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033818
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 11459770
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50993.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912761-79-6
Fórmula molecular C12H16N2O2
Peso molecular (g/mol) 220.272
Número MDL MFCD08061104
Clave InChI OONWJLYEKQSBAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-piperidinyloxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy benzamide, 4-piperidin-3-yl oxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy-benzamide
PubChem CID 44721292
Nombre IUPAC 4-piperidin-3-iloxibenzamida
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Piperidinyloxy)benzamide
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 96%