Learn More
4-(3-Fenilpropil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021309
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11460124
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13590.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2057-49-0 | C14H15N | 197.281 g/mol
4-(3-Phenylpropyl)pyridine is used in electrochemical processes for a novel system of microdroplets of PPP immobilized at graphite and in mesoporous ceramic electrodes, PPP has been used to investigate electrochemically driven mono-, di-, and tri-carboxylate anion transfer at the 4-(3-phenylpropyl)pyridine/aqueous electrolyte interface for a triple phase boundary system at graphite electrodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(3-fenilpropil)piridina se utiliza en los procesos electroquímicos de un novedoso sistema de microgotas de PPP inmovilizadas en grafito y en electrodos de cerámica mesoporosa. El PPP se ha utilizado para investigar la transferencia electroquímica del anión monocarboxilato, dicarboxilato y tricarboxilato en la interfaz electrolito-acuoso/4-(3-fenilpropil)piridina para un sistema de límite de fase triple en electrodos de grafito.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2057-49-0
Fórmula molecular C14H15N
Peso molecular (g/mol) 197.281
Número MDL MFCD00047458
Clave InChI AQIIVEISJBBUCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-phenylpropyl pyridine, pyridine, 4-3-phenylpropyl, 1-phenyl-3-4-pyridyl propane, unii-yw9q68ek6b, 4-phenylpropylpyridine, yw9q68ek6b, 1-4-pyridyl-3-phenylpropane, acmc-1ccts, dsstox_cid_24869, dsstox_rid_80544
PubChem CID 74937
Nombre IUPAC 4-(3-fenilpropil)piridina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Densidad 1.029
Punto de ebullición 320°C to 322°C
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Índice de refracción 1.563
Cantidad 50 g
Beilstein 142242
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.28
Porcentaje de pureza 98%