Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(3-hidroxi-1-propinil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459395
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15459395 1 g 1 g
15469395 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15459395
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51901.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1449133-12-3
Fórmula molecular C15H19BO3
Peso molecular (g/mol) 258.124
Número MDL MFCD16294528
Clave InChI SYRFTFKBNBRKRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-prop-2-yn-1-ol, 4-3-hydroxy-1-propynyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-2-propyn-1-ol, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl prop-2-yn-1-ol, amtb208
PubChem CID 71306516
Nombre IUPAC 3-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]prop-2-in-1-ol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C#CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(3-Hydroxy-1-propynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.12
Porcentaje de pureza 95%