Learn More
4-[3-Cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035993
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480926 250 mg 250 miligramos
15470926 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54229.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 231278-20-9 | C21H14ClFIN3O | 505.72 g/mol
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-[3-cloro-4-(3-fluorobenciloxi)fenilamino]-6-yodoquinazolina se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 231278-20-9
Fórmula molecular C21H14ClFIN3O
Peso molecular (g/mol) 505.72
Número MDL MFCD09998827
Clave InChI UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
PubChem CID 10174519
Nombre IUPAC N-[3-cloro-4-[(3-fluorofenil)metoxi]fenil]-6-yodoquinazolin-4-amina
SMILES FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 505.72
Porcentaje de pureza 97%