Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-[3-(1-imidazolil)propilaminometil]bencenoborónico, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429245
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429245 1 g 1 g
15439245 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51671.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1257648-78-4
Fórmula molecular C19H28BN3O2
Peso molecular (g/mol) 341.26
Número MDL MFCD12546046
Clave InChI OJNUJXDRCCIJCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-imidazol-1-yl-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl amine, amtb157, 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, n-3-1-imidazolyl propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 57416871
Nombre IUPAC 3-imidazol-1-il-N-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]propan-1-amina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CNCCCN2C=CN=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.26