Learn More
Ácido 4-(2-tienil)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301957
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301957 5 g 5 g
11391947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07563.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4653-11-6 | C8H9O2S | 169.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4653-11-6
Número MDL MFCD00005463
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)butyric acid
Densidad 1.169
Punto de ebullición 122°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C11H14O3
Índice de refracción 1.532
Cantidad 5 g
Beilstein 127982
Sinónimo 5-4-hydroxyphenyl pentanoic acid, 5-4-hydroxyphenyl valeric acid, pubchem16852, acmc-20am8d, 5-4-hydroxyphenyl pentanoicacid, benzenepentanoic acid, 4-hydroxy
Clave InChI YSSJQFONKASLKM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CCCCC(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 5-(4-hidroxifenil)pentanoico
Peso molecular (g/mol) 194.23
PubChem CID 7016423
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 98%