Learn More
4-(2-tienil)benzaldehído, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10180962
Change view
Click to view available options
:
1 g, frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
10180962 1 g, frasco de vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 10180962 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC12004DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)benzaldehyde
CAS 107834-03-7
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H8OS
Número MDL MFCD02682003
Cantidad 1g
Sinónimo 4-2-thienyl benzaldehyde, 4-thiophen-2-yl benzaldehyde, 4-thiophen-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-thienyl, 4-2-thienyl benzaldeyde, acmc-209vfl, 2-4-formylphenyl thiophene, 4-thien-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-thienyl
Clave InChI UECDQUOWFRTJOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CS1
Nombre IUPAC 4-tiofen-2-ilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 188.24
PubChem CID 736499
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.25
Porcentaje de pureza 97%