Learn More
Sal monosódica monohidrato 4-(2-piridilazo)resorcinol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429256
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11429256 5 g 5 g
11399449 1 g 1 g
11439256 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11429256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18103.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16593-81-0
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.21
Número MDL MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona; sodio; hidrato
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3825637
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.21 (237.19 Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium saltmonohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium saltmonohydrate