Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monohidrato de sal monosódica de 4-(2-piridilazo)resorcinol, 99+ %
Código de producto. 10144050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 10144050
Marca: Thermo Scientific Chemicals 176320250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
CAS 16593-81-0, 1141-59-9
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a marrón anaranjado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H9N3O2
Número MDL MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Cantidad 25 g
Beilstein 22, I, 694
Índice Merck 15, 7125
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
Información de solubilidad (0.1% in water) Clear
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona; sodio; hidrato
Peso molecular (g/mol) 215.21
PubChem CID 132988475
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.21
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.