Learn More
4-(2-Metoxifenoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15485307
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15485307 1 g 1 g
15495307 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15485307
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32565.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13066-01-8
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD02663341
Clave InChI XFOFRBMGVDBINH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methoxyphenoxy aniline, benzenamine, 4-2-methoxyphenoxy, 4-2-methoxyphenoxy phenylamine, 4-2-methoxyphenoxy-aniline, 4-2-methoxy-phenoxy-phenylamine
PubChem CID 1121067
Nombre IUPAC 4-(2-metoxifenoxi)anilina
SMILES COC1=CC=CC=C1OC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%