Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-[2-hidroxietil(metil)amino]bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459445
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459445 1 g 1 g
15469445 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459445 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1206641-45-3
Fórmula molecular C16H26BNO3
Peso molecular (g/mol) 291.198
Número MDL MFCD16294544
Clave InChI PEMLGAZFFSJSCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl-amino-ethanol, 2-methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl amino ethanol, amtb243, 4-2-hydroxyethyl methyl amino benzeneboronic acid pinacol ester, 2-methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amino ethan-1-ol, 2-methyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amino ethanol
PubChem CID 68571784
Nombre IUPAC 2-[metil-[[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]amino]etanol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN(C)CCO
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-[2-Hydroxyethyl(methyl)amino]benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.2
Porcentaje de pureza 95%