Learn More
4-(2-furil)benzaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10085952
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 10085952
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC34404CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 60456-77-1
Fórmula molecular C11H8O2
Peso molecular (g/mol) 172.183
Clave InChI WBUXKMOCVYRVES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-furyl benzaldehyde, 4-furan-2-yl benzaldehyde, 4-furan-2-yl-benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-furanyl, 2-4-formylphenyl furan, 4-2-furanyl benzaldehyde
PubChem CID 2772295
Nombre IUPAC 4-(furan-2-il)benzaldehído
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-furyl)benzaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%