Learn More
4-(2-Bromofenil)-2-metil-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3586736
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10336284
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC68410DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 941717-01-7
Fórmula molecular C10H8BrNS
Peso molecular (g/mol) 254.15
Número MDL MFCD09879981
Clave InChI SXJQVZDDCODIST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-bromophenyl-2-methyl-1,3-thiazole, 4-2-bromophenyl-2-methylthiazole
PubChem CID 24229764
Nombre IUPAC 4-(2-bromofenil)-2-metil-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(=CS1)C1=CC=CC=C1Br
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-(2-Bromophenyl)-2-methyl-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.15
Porcentaje de pureza 97%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis