Learn More
Ácido 4-[2-(4-morfolinil)etilcarbamoil]bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440616
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15440616 250 mg 250 miligramos
15430616 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15440616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53353.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-45-7
Fórmula molecular C13H19BN2O4
Peso molecular (g/mol) 278.12
Número MDL MFCD09027219
Clave InChI SFJAUBYTKBOMQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-2-morpholinoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholin-4-ylethyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-2-morpholin-4-yl ethyl carbamoyl phenylboronic acid, acmc-209r9c, 4-2-morpholmoethylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-2-morpholinoethyl carbamoyl-phenyl boronic acid
PubChem CID 44119153
Nombre IUPAC ácido [4-(2-morfolin-4-iletilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCCN1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(4-Morpholinyl)ethylcarbamoyl]benzeneboronic acid
Punto de fusión 112°C to 114°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.11
Porcentaje de pureza 98%