Learn More
Ácido 4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-4-oxobutanoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10079061 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10592272 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10079061 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12838EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 54557-81-2
Fórmula molecular C12H12O5
Peso molecular (g/mol) 236.223
Número MDL MFCD00168683
Clave InChI LMDXEMFSAHAGGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-4-oxo-butyric acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-ethylenedioxy phenyl-4-oxobutyric acid, 4-2,3-dihydro-1,4,benzodioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, 4-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-7-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl butyric acid, 4-2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-yl-4-oxobutanoic acid, maybridge1_001974, regid_for_cid_2758835
PubChem CID 2758835
Nombre IUPAC ácido 4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-il)-4-oxobutanoico
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-yl)-4-oxobutanoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.22
Porcentaje de pureza 97%