Learn More
Ácido 4-(2,2,2-trifluoroetoxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460176
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15460176
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52889.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886536-37-4
Fórmula molecular C8H8BF3O3
Peso molecular (g/mol) 219.95
Número MDL MFCD09027239
Clave InChI DWRAMTYYMNLVBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy benzeneboronic acid, pubchem23708, acmc-209qw7, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenylboronicacid, 4-2,2,2-trifluoroethoxyl phenylboronic acid, 4-2,2,2-trifluoroethoxy phenyl boronicacid, 4-2,2,2-tris fluoranyl ethoxy phenyl boronic acid
PubChem CID 43145300
Nombre IUPAC ácido [4-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(OCC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión 191°C to 194°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.95
Porcentaje de pureza 98%