Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(1H-tetrazol-5-ilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15440506 250 mg 250 miligramos
15430506 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15440506
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53245.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-31-9
Fórmula molecular C8H9BClN5O3
Peso molecular (g/mol) 269.45
Número MDL MFCD06659882
Clave InChI AZODLVUFJXZNTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylcarbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid, hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl benzeneboronic acid, hcl, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylaminocarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-2h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119407
Nombre IUPAC ácido [4-(2H-tetrazol-5-ilcarbamoil)fenil]borónico; clorhidrato
SMILES Cl.OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NNN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión >300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.45
Porcentaje de pureza 97%