Learn More
4-(1H-Pirrol-1-il)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10072494
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10072494 5 g 5 g
10481673 1 g 1 g
10669515 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10072494 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC25516DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 23351-07-7
Fórmula molecular C11H8N2
Peso molecular (g/mol) 168.20
Número MDL MFCD00085164
Clave InChI OKVSZRKKRHNDOL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4-cyanophenyl pyrrole, benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl, 4-1-pyrrolyl benzonitrile, 4-pyrrol-1-yl benzonitrile, 4-pyrrolylbenzenecarbonitrile, acmc-1cekp, maybridge1_001756, 1-4-cyanophenyl-pyrrole
PubChem CID 272424
SMILES N#CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-(1H-pirrol-1-il)benzonitrilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 97%