Learn More
Ácido 4-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)benzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3176214
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Código de producto. 10340943
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45701CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160388-54-5
Fórmula molecular C10H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 203.201
Número MDL MFCD07187900
Clave InChI DJXUEFGFCMIONN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3159714
Nombre IUPAC 4-1(1,2,4-triazol- -ilmetil)ácido benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CN2C=NC=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride, 4-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazole-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, benzoic acid, 4-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 97%